Disulfure de bis(2-nitrophényle) ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Bis(2-nitrophenyl) disulphide
B0503-25G B0503-500G
TCIAB0503-25GEA 33 EUR InStock
TCIAB0503-25G TCIAB0503-500G
Disulfure de bis(2-nitrophényle) ≥98.0% (par GC, azote total)
Disulfure de bis(2-nitrophényle)
Formule: C₁₂H₈N₂O₄S₂
MW: 308,34 g/mol
Point de fusion: 198 °C
Densité: 1,625 g/cm³ (-123.15 °C)
Numéro MDL: MFCD00007130
Numéro CAS: 1155-00-6
EINECS: 214-581-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=628c63a608cc9e7eeb89301eb7c064ff76b5911c&vid=628c63a608cc9e7eeb89301eb7c064ff76b5911c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Acetic acid very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité