Disulfure de bis(3-fluorophényle) ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3044-1G B3044-5G
TCIAB3044-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAB3044-1G TCIAB3044-5G
Disulfure de bis(3-fluorophényle) ≥97.0% (par GC)
Disulfure de bis(3-fluorophényle)
Formule: C₁₂H₈F₂S₂
MW: 254,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318104
Numéro CAS: 63930-17-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=474be3ce71d658dff7ac29156737deb914ec767b&vid=474be3ce71d658dff7ac29156737deb914ec767b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité