Chlorure de dichloroacétyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D0313-25G D0313-500G
TCIAD0313-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0313-25G TCIAD0313-500G
Chlorure de dichloroacétyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de dichloroacétyle
Formule: C₂HCl₃O
Point d'ébullition: 108°C
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 66 °C
Numéro MDL: MFCD00000840
Numéro CAS: 79-36-7
EINECS: 201-199-9
ONU: 1765
ADR: 8,II
Merck Index: 14,03053
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9585b3eeacb823d5a34eaf70f33ba3a29c5a5af&vid=c9585b3eeacb823d5a34eaf70f33ba3a29c5a5af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité