Sulfure de dicyclohexyle ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dicyclohexyl disulphide
D1617-25ML D1617-500ML
TCIAD1617-25MLEA 26.4 EUR InStock
TCIAD1617-25ML TCIAD1617-500ML
Sulfure de dicyclohexyle ≥90.0% (par GC)
Sulfure de dicyclohexyle
Formule: C₁₂H₂₂S₂
MW: 230,44 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Densité: 1,0457 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013759
Numéro CAS: 2550-40-5
EINECS: 219-851-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4f90b16c8b456ed6b4aeebdb3790e66d4a8ac2b&vid=d4f90b16c8b456ed6b4aeebdb3790e66d4a8ac2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité