Xylitol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAX0018-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAX0018-25G TCIAX0018-500G
Xylitol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Xylitol
Formule: C₅H₁₂O₅
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 94 °C
Numéro MDL: MFCD00064292
Numéro CAS: 87-99-0
Merck Index: 14,10085
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/73/79/28997379.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Periodic acid Method) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité