Hexanoate de butyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H0107-25ML H0107-500ML
TCIAH0107-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0107-25ML TCIAH0107-500ML
Hexanoate de butyle ≥98.0% (par GC)
Hexanoate de butyle
Formule: C₁₀H₂₀O₂
Point d'ébullition: 208°C
Densité: 0,866 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00053804
Numéro CAS: 626-82-4
EINECS: 210-964-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=191debaa3449aabf11ef86f6e4489fd4aba1284d&vid=191debaa3449aabf11ef86f6e4489fd4aba1284d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité