Hexanoate d'allyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hexanoic acid allyl ester
A2179-25ML A2179-500ML
TCIAA2179-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAA2179-25ML TCIAA2179-500ML
Hexanoate d'allyle ≥98.0% (par GC)
Allyl hexanoate
Formule: C₉H₁₆O₂
MW: 156,22 g/mol
Point d'ébullition: 188°C
Densité: 0,8886 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 66°C
Numéro MDL: MFCD00038339
Numéro CAS: 123-68-2
EINECS: 204-642-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a412e8cfb74aeb187a68c79a92c05761e4d7bae&vid=9a412e8cfb74aeb187a68c79a92c05761e4d7bae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité