Hexanoate de pentyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Caproic acid amyl ester, Amyl caproate, Hexanoic acid amyl ester, Caproic acid pentyl ester, Hexanoic acid pentyl ester, Amyl hexanoate, Pentyl hexanoate, Pentyl caproate
H0106-25ML H0106-500ML
TCIAH0106-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAH0106-25ML TCIAH0106-500ML
Hexanoate de pentyle ≥98.0% (par GC)
Pentyl hexanoate
Formule: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186,29 g/mol
Point d'ébullition: 225 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –47 °C
Densité: 0,858 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00027281
Numéro CAS: 540-07-8
EINECS: 208-732-4
Merck Index: 14,00605
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc8b483373c2cb5e83369a65defd3325d860d7e6&vid=fc8b483373c2cb5e83369a65defd3325d860d7e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité