Chlorure de phénylacétyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P0129-25G P0129-500G P0129-100G
TCIAP0129-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAP0129-25G TCIAP0129-500G TCIAP0129-100G
Chlorure de phénylacétyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de phénylacétyle
Formule: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Point d'ébullition: 211°C
Point de fusion: 91 °C
Densité: 1,1682 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00000729
Numéro CAS: 103-80-0
EINECS: 203-146-5
ONU: 2577
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9d3296260517e0e331be30bcf71b4fbc6918a71&vid=683b46a2daab13b64171cabfd5fc762058ebf1b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité