Fumaronitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F0072-25G F0072-5G
TCIAF0072-25GEA 154 EUR InStock
TCIAF0072-25G TCIAF0072-5G
Fumaronitrile ≥98.0% (par GC)
Fumaronitrile
Formule: C₄H₂N₂
MW: 78,07 g/mol
Point d'ébullition: 186°C
Point de fusion: 96 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001928
Numéro CAS: 764-42-1
EINECS: 212-122-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00549a6762d5340e87c80067e2888a420eedbf38&vid=00549a6762d5340e87c80067e2888a420eedbf38&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité