trans-Anéthole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P0494-25G P0494-500G P0494-100G
TCIAP0494-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAP0494-25G TCIAP0494-500G TCIAP0494-100G
trans-Anéthole ≥98.0% (par GC)
trans-Anéthole
Formule: C₁₀H₁₂O
Point d'ébullition: 235°C
Point de fusion: 21…23 °C
Densité: 0,9883 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92°C
Numéro MDL: MFCD00009284
Numéro CAS: 4180-23-8
EINECS: 224-052-0
Merck Index: 14,00643
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82fd0dbc5687e2502b6ea7f9ff4fd5a95947b9a8&vid=82fd0dbc5687e2502b6ea7f9ff4fd5a95947b9a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité