L-Alanine
Fournisseur: G Bioscienes
RC-013 RC-014
RC-013EA 192 EUR InStock
RC-013 RC-014
L-Alanine
L-Alanine
Formule: C₃H₇NO₂
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79 °C
Numéro MDL: MFCD00064410
Numéro CAS: 56-41-7
EINECS: 206-418-1
Merck Index: 13,00203
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité