D-Alanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A0177-25G A0177-5G
TCIAA0177-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAA0177-25G TCIAA0177-5G
D-Alanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
D-Alanine
Formule: C₃H₇NO₂
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79 °C
Numéro MDL: MFCD00008077
Numéro CAS: 338-69-2
EINECS: 206-418-1
Merck Index: 13,00203
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f13b26c246f275d5c2aec68f0f98f251adb5eee9&vid=f13b26c246f275d5c2aec68f0f98f251adb5eee9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -15.0 deg (C=2, 6mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité