L-Alanine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A0179-25G A0179-250G
TCIAA0179-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAA0179-25G TCIAA0179-250G
L-Alanine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
L-Alanine
Formule: C₃H₇NO₂
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79 °C
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064410
Numéro CAS: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 14,00204
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f38a68bbb20b4d41bcf47b3be34547a658c81217&vid=f38a68bbb20b4d41bcf47b3be34547a658c81217&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (after drying)
Specific rotation [a]20/D +14.0 to +15.0 deg (C=10, HCl) (after drying)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité