(4-Hydroxyphényl)acétonitrile ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxybenzyl cyanide, 2-(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile
H0657-25G H0657-5G
TCIAH0657-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAH0657-25G TCIAH0657-5G
(4-Hydroxyphényl)acétonitrile ≥99.0% (par GC)
(4-Hydroxyphényl)acétonitrile
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point de fusion: 68…71 °C
Numéro MDL: MFCD00002383
Numéro CAS: 14191-95-8
EINECS: 238-046-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f54e701b94aabc224220db16baeb7874de48b9ef&vid=978a7ef4b1506eb52fdec6bd0d235ab6815afb88&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 68.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité