2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
A1553-25G A1553-5G
TCIAA1553-25GEA 288 EUR InStock
TCIAA1553-25G TCIAA1553-5G
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC, azote total)
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrN₃O₂
MW: 242,03 g/mol
Point de fusion: 233…235 °C
Densité: 1,949 g/cm³ (-123 °C)
Numéro MDL: MFCD00054185
Numéro CAS: 17601-94-4
EINECS: 241-574-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17baa8a863818ce9d205a79cba587cfbff3d74aa&vid=17baa8a863818ce9d205a79cba587cfbff3d74aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C
Solubility in Pyridine almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité