2-Amino-6-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Cyano-3-fluoroaniline
A2344-25G A2344-5G
TCIAA2344-25GEA 137 EUR InStock
TCIAA2344-25G TCIAA2344-5G
2-Amino-6-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Amino-6-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₅FN₂
MW: 136,13 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 127 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00015477
Numéro CAS: 77326-36-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=612854b4fac3acf662a0d39a7ac2388962a02c3d&vid=612854b4fac3acf662a0d39a7ac2388962a02c3d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité