2-Amino-5-nitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1314-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAA1314-25G TCIAA1314-250G
2-Amino-5-nitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Point de fusion: 210 °C
Numéro MDL: MFCD00007362
Numéro CAS: 17420-30-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/15/28929215.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 209.0 to 212.0 deg-C
Solubility in Pyridine almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité