4-Amino-3-nitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAA2447-25GEA 558 EUR InStock
TCIAA2447-25G TCIAA2447-5G
4-Amino-3-nitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013373
Numéro CAS: 6393-40-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/33/28930633.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité