2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
F0462-25G F0462-5G
TCIAF0462-25GEA 139 EUR InStock
TCIAF0462-25G TCIAF0462-5G
2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄FNO
MW: 137,11 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼124 °C
Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00192177
Numéro CAS: 82380-18-5
EINECS: 422-810-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8db13c73009b5afd247e76f8b50e71b811d0f938&vid=8db13c73009b5afd247e76f8b50e71b811d0f938&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité