2-Iodobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: o-Iodobenzonitrile
I0659-1G I0659-25G
TCIAI0659-1GEA 22 EUR InStock
TCIAI0659-1G TCIAI0659-25G
2-Iodobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Iodobenzonitrile
Formule: C₇H₄IN
MW: 229,02 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Numéro MDL: MFCD00079761
Numéro CAS: 4387-36-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f4c09c8f2fb444a00d25bb4a7dde42404ff614d&vid=0f4c09c8f2fb444a00d25bb4a7dde42404ff614d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité