2-Nitro-p-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methyl-2-nitrobenzonitrile
N0494-1G N0494-5G
TCIAN0494-1GEA 88 EUR InStock
TCIAN0494-1G TCIAN0494-5G
2-Nitro-p-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Nitro-p-toluonitrile
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00056107
Numéro CAS: 26830-95-5
EINECS: 248-019-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=457c33b35706b60abda7352d2bb27dd88c1f310a&vid=457c33b35706b60abda7352d2bb27dd88c1f310a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité