2-Chloro-5-(chlorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC1628-25GEA 450 EUR InStock
TCIAC1628-25G TCIAC1628-5G
2-Chloro-5-(chlorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-(chlorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Point de fusion: 37 °C
Numéro MDL: MFCD00125366
Numéro CAS: 70258-18-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/44/28938844.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité