Acide 2-hydroxyisobutyrique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Acide α-hydroxyisobutyriqueAcide 2-hydroxy-2-méthylpropionique
TCIAM0360-500GEA 225 EUR InStock
TCIAM0360-500G TCIAM0360-100G TCIAM0360-25G
Acide 2-hydroxyisobutyrique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-hydroxyisobutyrique
Formule: C₄H₈O₃
MW: 104,11 g/mol
Point d'ébullition: 212°C
Point de fusion: 77 °C
Numéro MDL: MFCD00004459
Numéro CAS: 594-61-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/79/28973779.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité