Cholestérol ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Stabilization: Stabilised with α-tocopherol
C0318-25G C0318-500G C0318-100G
TCIAC0318-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAC0318-25G TCIAC0318-500G TCIAC0318-100G
Cholestérol ≥95.0% (par GC) stabilisé
Cholestérol
Formule: C₂₇H₄₆O
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 147…150 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003646
Numéro CAS: 57-88-5
EINECS: 200-353-2
Merck Index: 14,02201
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91dc088731bf5f4d9de7852f0ee64f533ea84023&vid=91dc088731bf5f4d9de7852f0ee64f533ea84023&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 148.0 to 150.0 deg-C
Specific rotation [a]25/D -34.0 to -39.5 deg (C=2, Dioxane)
Solubility in hot EtOH very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité