Chloramphénicol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C2255-250G C2255-25G
TCIAC2255-250GEA 260 EUR InStock
TCIAC2255-250G TCIAC2255-25G
Chloramphénicol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chloramphénicol
Formule: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Point d'ébullition: 645 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 150 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078159
Numéro CAS: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Merck Index: 14,02077
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01c92d1d40765c760227ae3370d8d1882fb1eced&vid=01c92d1d40765c760227ae3370d8d1882fb1eced&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +17.0 to +20.0 deg (C=5, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité