Chlorure de phénoxyacétyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Phenoxyacetyl chloride
P0113-25G P0113-500G
TCIAP0113-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAP0113-25G TCIAP0113-500G
Chlorure de phénoxyacétyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de phénoxyacétyle
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Point d'ébullition: 226°C
Point de fusion: 28…30 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00000726
Numéro CAS: 701-99-5
EINECS: 211-862-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e51de2b21f7d547d1cc93782c33d7e580043a603&vid=e51de2b21f7d547d1cc93782c33d7e580043a603&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité