D-α-Phénylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: D-Phenylalanine, H-D-Phe-OH, 3-Phenyl-D-alanine, 3-Phenyl-D(+)-alanine
P0135-25G P0135-5G
TCIAP0135-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAP0135-25G TCIAP0135-5G
D-α-Phénylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
D-α-Phénylalanine
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00004270
Numéro CAS: 673-06-3
EINECS: 211-603-5
Merck Index: 14,07271
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd8de8b3617f2a2a0bc5f4857e6e53c1a63e8003&vid=bd8de8b3617f2a2a0bc5f4857e6e53c1a63e8003&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité