Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-3-bromobenzonitrile ≥98.0% (par GC, azote total)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAA1961-5GEA 60.5 EUR InStock
TCIAA1961-5G
4-Amino-3-bromobenzonitrile ≥98.0% (par GC, azote total)
4-Amino-3-bromobenzonitrile


Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861386
Numéro CAS: 50397-74-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/88/28930088.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité