2-Amino-4-méthylbenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A2448-1G A2448-5G
TCIAA2448-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAA2448-1G TCIAA2448-5G
2-Amino-4-méthylbenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Amino-4-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₈N₂
Numéro MDL: MFCD00173706
Numéro CAS: 26830-96-6
EINECS: 248-020-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3267bc248529dc22359076a3743a74872732318e&vid=3267bc248529dc22359076a3743a74872732318e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité