2-Amino-5-bromobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A1960-1G A1960-5G
TCIAA1960-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAA1960-1G TCIAA1960-5G
2-Amino-5-bromobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Amino-5-bromobenzonitrile
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00158946
Numéro CAS: 39263-32-6
EINECS: 254-387-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62020dc10b1a6554b2c858318cfd4e6dd33d3ad3&vid=62020dc10b1a6554b2c858318cfd4e6dd33d3ad3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité