Chlorure de 1-butylpyridinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Butylpyridinium Chloride, N-Butylpyridinium chloride
B1329-10G B1329-25G
TCIAB1329-10GEA 51.7 EUR InStock
TCIAB1329-10G TCIAB1329-25G
Chlorure de 1-butylpyridinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 1-butylpyridinium
Formule: C₉H₁₄ClN
MW: 171,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060047
Numéro CAS: 1124-64-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c2893367c919886d6809d7a5f71f12aceff4f69&vid=2c2893367c919886d6809d7a5f71f12aceff4f69&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité