2-Fluoro-6-iodobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F0660-1G F0660-5G
TCIAF0660-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAF0660-1G TCIAF0660-5G
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃FIN
MW: 247,01 g/mol
Point d'ébullition: 281 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48.5…50.5 °C
Numéro MDL: MFCD00015478
Numéro CAS: 79544-29-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0aea751a8f208b9b44207de0b1dc8164855198ab&vid=0aea751a8f208b9b44207de0b1dc8164855198ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité