3-Nitro-p-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methyl-3-nitrobenzonitrile
M1946-25G M1946-5G
TCIAM1946-25GEA 183 EUR InStock
TCIAM1946-25G TCIAM1946-5G
3-Nitro-p-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Nitro-p-toluonitrile
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point d'ébullition: 171°C
Point de fusion: 107 °C
Numéro MDL: MFCD00031482
Numéro CAS: 939-79-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f92c6e1c3654f5d2dd79d3f728fb07fcc197c75&vid=1f92c6e1c3654f5d2dd79d3f728fb07fcc197c75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité