Di(acétate) de butylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB1232-500GEA 149 EUR InStock
TCIAB1232-500G TCIAB1232-25G
Di(acétate) de butylène ≥98.0% (par GC)
Di(acétate) de butylène
Formule: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Numéro MDL: MFCD00014984
Numéro CAS: 628-67-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/65/28933065.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité