Di(acétate) de pentylène
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,5-Diacetoxypentane, Pentane-1,5-diyl diacetate, Pentylene glycol diacetate, 1,5-Pentanediol diacetate
P1238-25G P1238-500G
TCIAP1238-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAP1238-25G TCIAP1238-500G
Di(acétate) de pentylène
Di(acétate) de pentylène
Formule: C₉H₁₆O₄
MW: 188,22 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1,033 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00014985
Numéro CAS: 6963-44-6
EINECS: 230-161-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b19b07c9f2418603002675d20c01d5a128168454&vid=b19b07c9f2418603002675d20c01d5a128168454&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité