4-Bromo-2,6-di-tert-butylphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1758-25GEA 275 EUR InStock
TCIAB1758-25G
4-Bromo-2,6-di-tert-butylphénol ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2,6-di-tert-butylphénol
Formule: C₁₄H₂₁BrO
MW: 285,22 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Point de fusion: 83 °C
Numéro MDL: MFCD00051598
Numéro CAS: 1139-52-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/35/01/28933501.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 85.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité