4-Méthyl-2,3,5,6-tétrabromophénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrabromo-4-methylphenol, 2,3,5,6-Tetrabromo-p-cresol, 4-Hydroxy-2,3,5,6-tetrabromotoluene
T1430-25G T1430-5G
TCIAT1430-25GEA 175 EUR InStock
TCIAT1430-25G TCIAT1430-5G
4-Méthyl-2,3,5,6-tétrabromophénol ≥97.0% (par GC)
4-Méthyl-2,3,5,6-tétrabromophénol
Formule: C₇H₄Br₄O
MW: 423,72 g/mol
Point d'ébullition: 356 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 209 °C
Numéro MDL: MFCD00060318
Numéro CAS: 37721-75-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e37029f6ceb447d15ba6d658d0b060501e8eeda&vid=2e37029f6ceb447d15ba6d658d0b060501e8eeda&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité