Rouge de méthyle ≥92.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Acide 2-(4-dimethylaminophenylazo)benzoïque
TCIAM0702-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAM0702-25G
Rouge de méthyle ≥92.0% (par HPLC)
Rouge de méthyle
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269,3 g/mol
Point de fusion: 178…182 °C
Numéro MDL: MFCD00002425
Numéro CAS: 493-52-7
Merck Index: 14,06119
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/41/79/28974179.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 92.0 area%
Absorbance min. 0.30 (5mg/L, pH 6.6 buffer sol., 425.0 to 435.0nm)
Drying loss max. 5.0 %
Transition interval (pH) (purplish red)4.2 to 6.2 (yellow)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité