L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Thiophène-2-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Thienyl cyanide, Thiophene-2-carbonitrile, 2-Cyanothiophene
T2121-25G T2121-5G
TCIAT2121-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAT2121-25G TCIAT2121-5G
Thiophène-2-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Thiophène-2-carbonitrile
Formule: C₅H₃NS
MW: 109.15 g/mol
Point d'ébullition: 192°C
Point d'éclair: 53°C
Numéro MDL: MFCD00005416
Numéro CAS: 1003-31-2
EINECS: 213-706-0
ONU: 1992
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d44723b96347df73778d268e0282c970a507ff8c&vid=d44723b96347df73778d268e0282c970a507ff8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité