Thiophène-3-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Cyanothiophene, 3-Thienyl cyanide, Thiophene-3-carbonitrile
C1344-25G C1344-5G
TCIAC1344-25GEA 354 EUR InStock
TCIAC1344-25G TCIAC1344-5G
Thiophène-3-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Thiophène-3-carbonitrile
Formule: C₅H₃NS
MW: 109,15 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Densité: 1,1956 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00151852
Numéro CAS: 1641-09-4
EINECS: 216-687-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de4c54e6dcbd6ca5dc02cf541042ed55ef61313c&vid=de4c54e6dcbd6ca5dc02cf541042ed55ef61313c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité