Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pourpre de bromocresol sel de sodium

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: α-(3-Bromo-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadienylidene)-α-(3-bromo-5-methyl-4-hydroxyphényl)toluenesulfonate de sodium

TCIAS0042-5GEA 134 EUR InStock
TCIAS0042-5G
Pourpre de bromocresol sel de sodium
Pourpre de bromocresol sel de sodium


Formule: C₂₁H₁₅Br₂NaO₅S
MW: 562,21 g/mol
Point de fusion: 255 °C
Numéro MDL: MFCD00148896
Numéro CAS: 62625-30-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/14/28993914.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Drying loss max. 7.0 %
Ignition residue (Sulfate) 12.3 to 13.3 % (after drying)
Transition interval (pH) (yellow)5.2 to 6.8 (purple)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité