2-Chlorophénothiazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC0248-25GEA 33 EUR InStock
TCIAC0248-25G TCIAC0248-500G
2-Chlorophénothiazine ≥98.0% (par GC)
2-Chlorophénothiazine
Formule: C₁₂H₈ClNS
MW: 233,72 g/mol
Point de fusion: 197…202 °C
Numéro MDL: MFCD00005016
Numéro CAS: 92-39-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/99/28937299.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 203.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité