Rhodamine B ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
R0040-25G R0040-250G
TCIAR0040-25GEA 33 EUR InStock
TCIAR0040-25G TCIAR0040-250G
Rhodamine B ≥95.0% (par HPLC)
Rhodamine B
Formule: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Point de fusion: 199…201 °C
Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011931
Numéro CAS: 81-88-9
EINECS: 201-383-9
Merck Index: 14,08183
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=daa0764afa6a24891ef507201d36103bd6e3c98d&vid=daa0764afa6a24891ef507201d36103bd6e3c98d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 552.0 to 556.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 2000 (H2O, 552.0 to 556.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité