Chlorure de décanoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD0027-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAD0027-25ML TCIAD0027-500ML TCIAD0027-100ML
Chlorure de décanoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de décanoyle
Formule: C₁₀H₁₉ClO
MW: 190,71 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Point de fusion: –34,5 °C
Point d'éclair: 106°C
Numéro MDL: MFCD00000771
Numéro CAS: 112-13-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/46/28974346.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) 98.0 to 102.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité