Chlorure de lauroyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dodecanoyl chloride
D0972-25ML D0972-500ML
TCIAD0972-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0972-25ML TCIAD0972-500ML
Chlorure de lauroyle ≥98.0% (par GC)
Chlorure de lauroyle
Formule: C₁₂H₂₃ClO
MW: 218,77 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Point de fusion: –12 °C
Densité: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 132°C
Numéro MDL: MFCD00000740
Numéro CAS: 112-16-3
EINECS: 203-941-7
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eed740ddd73e993eee1af90520f6b9d4782579bc&vid=eed740ddd73e993eee1af90520f6b9d4782579bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité