Chlorochromate de pyridinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: PCC
P0930-100G P0930-25G P0930-500G
TCIAP0930-100GEA 40.7 EUR InStock
TCIAP0930-100G TCIAP0930-25G TCIAP0930-500G
Chlorochromate de pyridinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorochromate de pyridinium
Formule: C₅H₆ClCrNO₃
MW: 215,56 g/mol
Point de fusion: 205 °C
Numéro MDL: MFCD00013106
Numéro CAS: 26299-14-9
EINECS: 247-595-5
ONU: 3087
ADR: 5.1,I
Merck Index: 14,07974
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f9c9d8d567003e3f3625455399fad92541865bc&vid=6f9c9d8d567003e3f3625455399fad92541865bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité