Dichromate de pyridinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
P0931-25G P0931-500G P0931-100G
TCIAP0931-25GEA 22 EUR InStock
TCIAP0931-25G TCIAP0931-500G TCIAP0931-100G
Dichromate de pyridinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dichromate de pyridinium
Formule: C₁₀N₁₂Cr₂N₂O₇
Point de fusion: 152…153 °C
Numéro MDL: MFCD00013105
Numéro CAS: 20039-37-6
EINECS: 243-478-8
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c02e6bd7741b03beea7c07f0aed56ca0374f163&vid=6c02e6bd7741b03beea7c07f0aed56ca0374f163&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité