Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fluorochromate de pyridinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAP1088-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAP1088-5G
Fluorochromate de pyridinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fluorochromate de pyridinium


Formule: C₅H₆CrFNO₃
MW: 199,1 g/mol
Point de fusion: 158 °C
Numéro MDL: MFCD00151617
Numéro CAS: 83042-08-4
ONU: 3087
ADR: 5.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/17/20/28991720.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité