Riboflavine
Fournisseur: TCI
R0020-25G R0020-500G R0020-100G
TCIAR0020-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAR0020-25G TCIAR0020-500G TCIAR0020-100G
Riboflavine
Riboflavine
Formule: C₁₇H₂₀N₄O₆
Point de fusion: 280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005022
Numéro CAS: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Merck Index: 14,08200
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bb57aac1397f17d62dbf6ca57ea637e40c75bba&vid=7bb57aac1397f17d62dbf6ca57ea637e40c75bba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Specific rotation [a]20/D -128.0 to -142.0 deg (C=0.5, JP Method)
Absorbance (E1%1cm) min. 800 (pH 7.0, 264.0 to 280.0 nm)
abs-ratio (a/b) 0.32 to 0.33 (E374/E267)
abs-ratio (2a/2b) 0.36 to 0.38 (E445/E267)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité